크기 선택
₩245,224
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩245,224
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
추천 제품
제품명
4-Nitrophenol solution, 10 mM
양식
liquid
농도
10 mM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... UGT1A4(54657)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the generation of standard curve for quantifying alkaline phosphatase activity of mesenchymal stem cells[4]
- bone marrow stromal cells (BMSCs)[5]
- for quantifying β-hexosaminidase activity in HeLa cells[6]
- as a standard for calorimetric determination of alkaline phosphatase activity at 405 nm[7]
- for assessing the β-hexosamindase activity[8]
제조 메모
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)