주요 문서
94206
Sigma-Aldrich
Undecyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Undecyl β-D-maltopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩489,332
₩489,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩489,332
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H44O11
CAS Number:
Molecular Weight:
496.59
Beilstein:
9372606
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩489,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
non-ionic
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
분자량
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
애플리케이션
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Ostermeier, C., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 105476-105476 (1997)