주요 문서
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
동의어(들):
Blue Dextran 40, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
제품 92293은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
분자량
average mol wt 40,000
라벨링 범위
0.01-0.08 mmol/g loading
손실
≤10% loss on drying
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)