주요 문서
03714
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 20,000
동의어(들):
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩357,483
₩357,483
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩357,483
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.32
₩357,483
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
양식
powder
분자량
average mol wt 20,000
손실
≤10% loss on drying
용량
0.01-0.08 mmol/g loading
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lorena Moreno-Vilet et al.
Food chemistry, 237, 833-840 (2017-08-03)
Agave fructans are increasingly important in food industry and nutrition sciences as a potential ingredient of functional food, thus practical analysis tools to characterize them are needed. In view of the importance of the molecular weight on the functional properties