분자량
average mol wt 500,000
손실
≤10% loss on drying
용량
0.01-0.08 mmol/g loading
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.