추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
양식
liquid
포장
ampule of >10 A260
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C3)[n]4c5nc(nc(c5nc4)O)N)CO[P](=O)(O)O)(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C19H26N8O13P2/c20-12-1-2-26(19(30)23-12)13-3-8(28)10(38-13)5-37-42(34,35)40-9-4-14(39-11(9)6-36-41(31,32)33)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)29/h1-2,7-11,13-14,28H,3-6H2,(H,34,35)(H2,20,23,30)(H2,31,32,33)(H3,21,24,25,29)/t8-,9-,10+,11+,13+,14+/m0/s1
InChI key
IBZPKQZTZXRCKY-WKSZEZMPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable