생물학적 소스
(Leuconostoc spp)
Quality Level
양식
powder
품질
low sulfate content
분자량
Mr ~40,000
구성
Sulfur Content, 8-13%
손실
≤10% loss on drying
색상
white to off-white
유용한 pH 범위
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.