주요 문서
F9551
Sigma-Aldrich
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
>90% purity (HPLC), powder
동의어(들):
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropanoic acid NHS ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H22N2O10S
Molecular Weight:
590.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester,
분석
>90% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
분자량
590.56
기술
titration: suitable
색상
yellow to orange
solubility
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
형광
λex 511-519 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C29H22N2O10S/c32-16-2-5-19-22(12-16)40-23-13-17(33)3-6-20(23)28(19)18-4-1-15(11-21(18)29(38)39)30-24(34)14-42-10-9-27(37)41-31-25(35)7-8-26(31)36/h1-6,11-13,32H,7-10,14H2,(H,30,34)(H,38,39)
애플리케이션
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)