주요 문서
137258
SAFC
MOPS sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
MOPS sodium salt, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14NNaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
유용한 pH 범위
6.5-7.9
6.5
pKa(25 °C)
7.2
적합성
suitable for manufacturing use
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
MOPS Sodium is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS Sodium is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high solution clarity.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)