Merck
모든 사진(5)
주요 문서
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
동의어(들):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩632,041
1 KG
₩1,067,374
₩632,041
예상 입고일2025년 7월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩632,041
1 KG
₩1,067,374
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14NNaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩632,041
예상 입고일2025년 7월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99.5%
양식
powder
품질
free-flowing
불순물
≤5% water (Karl Fischer)
유용한 pH 범위
6.5-7.9
pKa(25 °C)
7.2
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
흡수
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.