Merck
1.00002
SAFC
Tri-n-butyl phosphate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
의약품 제조
동의어(들):
Tributyl phosphate, TBP, TBPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩558,200
₩558,200
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩558,200
About This Item
Linear Formula:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS Number:
Molecular Weight:
266.31
Beilstein:
1710584
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
204-800-2
₩558,200
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
전이 온도
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Tri-n-butyl phosphate is used widely as a solvent along with either TritonTM X100 or Tween® in solvent detergent treatment for viral inactivation procedures especially for plasma derived therapeutics.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Tri-n-butyl phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
293.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - closed cup
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.