Merck
137250
SAFC
L-Methionine
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
의약품 제조
동의어(들):
L-Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩505,500
1 KG
₩1,648,100
3 X 100 G
₩1,676,900
10 KG
₩9,876,500
25 KG
₩21,812,900
₩505,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩505,500
1 KG
₩1,648,100
3 X 100 G
₩1,676,900
10 KG
₩9,876,500
25 KG
₩21,812,900
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
₩505,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
시료 샘플 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
분석
≥99%
양식
powder
불순물
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.)
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
적합성
suitable for manufacturing use
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
외래 활성
Cytotoxicity, tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예시
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있으십니까? 언제든지 문의하십시오기술 서비스 지원 요청