1411504
USP
L-Methionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methionine & derivatives
제조업체/상표
USP
mp
284 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Serine
- Garlic Delayed-Release Tablets
- Powdered Garlic
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객