주요 문서
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
동의어(들):
L-Methionine, Met
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩37,149
100 G
₩114,695
₩37,149
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 G
₩37,149
100 G
₩114,695
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-562-9
NACRES:
NA.22
₩37,149
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
Quality Level
효능
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
벌크 밀도
550 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1