The optimum temperature for this enzyme is 50 °C.
추천 제품
양식
powder
품질
lyophilized
특이 활성도
~70 U/mg
분자량
Mr ~97,000
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
temperature at 50 °C (optimum temperature)
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amyloglucosidase is a disaccharide enzyme belonging to the α-glucosidase type.[1] It is produced by several species of Aspergillus genus.[2]
애플리케이션
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable