주요 문서
59070
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
동의어(들):
Isopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩153,265
₩153,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩153,265
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
1730723
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
30 °C (lit.)
vapor pressure:
11.17 psi ( 20 °C)
₩153,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
11.17 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
8.3 %
기술
GC/GC: suitable
불순물
≤0.05% water
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Methylbutane (Isopentane) is a branched chain alkane.[1] It undergoes bromination at 75°C to afford 2-bromo-2-methyl butane.[2] Its Raman spectra in vapor and solid phases at low temperatures (-196°C) have been investigated.[3]
애플리케이션
2-Methylbutane may be used in the following studies:
  • As starting reagent for the synthesis of isoprene.[4]
  • Preparation of C5 and C6 alkyl nitrates.[5]
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Formation of alkyl nitrates from the reaction of branched and cyclic alkyl peroxy radicals with NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 16(9), 1085-1101 (1984)