주요 문서
1.00984
Supelco
Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩148,089
2.5 L
₩308,459
₩148,089
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩148,089
2.5 L
₩308,459
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
201-148-0
NACRES:
NA.21
bp:
106-108 °C/1013 hPa
vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
₩148,089
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
for analytical purposes
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
430 °C
효능
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
증발 잔류물
≤0.001%
색상
APHA: ≤10
refractive index
n15/D 1.397-1.399
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
전이 온도
flash point 28 °C
solubility
85 g/L
density
0.802 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
OCC(C)C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Discover EMSURE - to be more than sure!
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup