주요 문서
358983
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite monohydrate
92%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩90,234
₩90,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩90,234
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2SO3 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
₩90,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
92%
양식
crystals
density
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
InChI key
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
애플리케이션
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms