추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
형태
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
기술
toxicology assay: suitable
불순물
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Formation of phenyl acetate by aerobic oxidation using Pd catalyst and acetic acid as solvent.
- Formation of phenol by hydroxylation in the presence of mesoporous carbon nitride supported on vanadium catalyst.
- As a solvent to prepare nanoparticles of gallium nitride (GaN) by reacting Li3N and GaCl3 at 280°C.
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
문서
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.