Y0001422
Valproic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
valproic acid
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ALDH5A1(7915)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객