추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oseltamivir
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](C=C(C1)C(=O)O)OC(CC)CC)N)C(=O)C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(13(12)15)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
InChI key
MKPOADZCFCZMRW-YNEHKIRRSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터