1287303
USP
Gabapentin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gabapentin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
- Gabapentin Compounded Cream
- Gabapentin Compounded Oral Suspension
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객