Y0001341
Oseltamivir impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Tributylphosphine oxide, Butyphos
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oseltamivir
제조업체/상표
EDQM
bp
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터