추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clazuril
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)[n]3nc[c]([nH][c]3=O)=O)C(c2ccc(cc2)Cl)C#N
InChI
1S/C17H10Cl2N4O2/c18-11-3-1-10(2-4-11)14(8-20)13-6-5-12(7-15(13)19)23-17(25)22-16(24)9-21-23/h1-7,9,14H,(H,22,24,25)
InChI key
QUUTUGLQZLNABV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터