주요 문서
Y0001026
Benazepril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩212,541
₩212,541
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩212,541
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N2O5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
460.95
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩212,541
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
benazepril
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-GZJHNZOKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Benazepril impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)