1380535
USP
Memantine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
memantine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI key
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Memantine Hydrochloride
- Memantine Hydrochloride Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터