Y0000823
Molsidomine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
4-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
molsidomine
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
20-23 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
118 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터