8.18582
N-Formylmorpholine
for synthesis
동의어(들):
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
크기 선택
₩41,920
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
About This Item
₩41,920
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
vapor pressure
0.03 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
345 °C (DIN 51794)
효능
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
23 °C
전이 온도
flash point 118 °C (DIN 51758)
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(CCOCC1)C=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
118 °C - DIN 51758