분석
99%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
20-23 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
118 °C - DIN 51758