Y0000615
Enalaprilat dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
enalaprilat
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
유전자 정보
human ... ACE(1636)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터