W468501
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
동의어(들):
Tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one, 6-octyloxan-2-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
creamy; dairy; milk; musty; buttery
SMILES string
O1C(CCCC1=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
259.7 °F
Flash Point (°C)
126.5 °C