주요 문서
W455410
Sigma-Aldrich
cis-6-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
동의어(들):
(Z)-6-nonen-1-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W455410-SAMPLE-K
₩64,859
25 G
₩129,210
100 G
₩389,050
₩64,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W455410-SAMPLE-K
₩64,859
25 G
₩129,210
100 G
₩389,050
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
4554
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.673
NACRES:
NA.21
₩64,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; melon; sweet
SMILES string
O(CCCCC\C=C/CC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h4-5H,3,6-10H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
DFRXMRZQBMFKMI-PLNGDYQASA-N
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements