주요 문서
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
동의어(들):
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W268703-SAMPLE-K
₩67,498
25 G
₩135,503
100 G
₩405,290
₩67,498
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W268703-SAMPLE-K
₩67,498
25 G
₩135,503
100 G
₩405,290
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.25
FEMA Number:
2687
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.486
NACRES:
NA.21
₩67,498
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; jasmine; mango; fruity; tropical
SMILES string
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
InChI key
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F
Flash Point (°C)
98.89 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)