주요 문서
VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
600 ML
₩357,991
₩357,991
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
600 ML
₩357,991
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩357,991
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)