주요 문서
ERMCE196
Bovine blood (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 AMP
₩332,108
₩332,108
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 AMP
₩332,108
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩332,108
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
ERMCE196
기타 정보
Sales restrictions may apply
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)