product name
SIGMAFAST™ OPD, tablet
형태
tablet
Quality Level
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
SIGMAFAST OPD has been used in saliva- virus-like particles (VLP) binding assay. It has also been used to develop enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) plates for the detection of rituximab in rat serum samples.
특징 및 장점
주의사항
재구성
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
프로토콜
간접 ELISA 및 포획 ELISA 실시에 관한 상세한 지침을 제공하는 ELISA 프로토콜 샌드위치 ELISA 및 간접 ELISA 실험을 실시하기 위한 권장 제품과 기법에 대해 자세히 알아봅니다.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.