주요 문서
SQC012
Supelco
Chromium VI in Soil
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 G
₩205,538
₩205,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
30 G
₩205,538
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩205,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC SQC-012
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)