주요 문서
CRM041
Supelco
Chromium VI - Soil
certified reference material
동의어(들):
Soil matrix CRM, chromium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 G
₩256,186
₩256,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
30 G
₩256,186
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩256,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of ~30 g
제조업체/상표
RTC CRM041-030
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. 안녕하세요. 크롬 CRM certi 농도가 얼마인지 궁금해서 문의드립니다.
    1 답변
    1. The Chromium VI content is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Recent lots have tested at 170 - 180 mg/kg with an acceptance range of 134 - 213 mg/kg.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/CRM041_LRAD5682.pdf