주요 문서
QC1488
Supelco
Trace Metals 1 - WS
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 ML
₩80,388
₩80,388
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 ML
₩80,388
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩80,388
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 20 mL
농도
in 5% HNO3
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
포장
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
  • Arsenic
  • Beryllium
  • Cadmium
  • Chromium
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Lithium
  • Manganese
  • Mercury
  • Nickel
  • Selenium
  • Zinc
  • Aluminum
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)