Key Documents
SAAR1935000
DPX mountant for microscopy
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116130
제품 라인
uniLAB
포장
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1935000KF)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)