주요 문서
Z672122
Tissue processing/embedding cassettes with lid
pkg of 500 ea
동의어(들):
histopathology cassettes, tissue embedding, tissue processing equipment
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩200,361
₩200,361
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩200,361
About This Item
UNSPSC 코드:
41181600
NACRES:
MA.01
₩200,361
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 500 ea
제조업체/상표
Simport M490-2
색상
white
일반 설명
Disposable plastic cassettes hold tissue specimens during the embedding process, as well as in a storage file. Molded from a special high density polymer these cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are totally resistant to the chemical action of histological solvents.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)