RTC000088
Tetrahydrofuran
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Tetrahydrofuran, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1601770
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.2 °F
Flash Point (°C)
-21.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터