<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
콘텐츠로 건너뛰기
제품
장바구니
0
KR
KO
제품
제품
응용분야
서비스
문서
지원
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 생화학
임상 및 진단
여과
친환경 대체 제품
산업 미생물학
실험용품
재료 과학
분자생물학 & 기능유전체학
mAbs 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
정수
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 합성
임상 및 진단
환경 & 대마 테스트
식음료 테스트 및 제조
유전체학
재료 과학 및 공학
미생물학 테스트
mAbs 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
연구 및 질병 분야
물 정화
위탁 제조
위탁 테스트
맞춤형 제품
생명과학을 위한 디지털 솔루션
IVD 개발 및 제조
제품 서비스
지원
물질안전보건자료(SDS)
시험 성적서(COA)
원산지 증명서(COO)
품질 인증서(COQ)
고객 지원
문의하기
자주하는 질문(FAQ)
제품안전보건자료(SDS)
성적서(COA) & 원산지증명서COO)
품질 & 규제
계산기 & 앱
웨비나
로그인
주문 조회
빠른 주문
장바구니
0
뒤로
Tetrahydrofuran
동의어:
Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide, Tetrahydrofuran
실험식(Hill 표기법):
C
4
H
8
O
CAS Number:
109-99-9
Molecular Weight:
72.11
EC 번호:
203-726-8
Products
배송
오늘 출고 (8)
제품 카테고리
solvents (17)
브랜드
SAFC (1)
Sigma-Aldrich (8)
Supelco (10)
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
Product Line
순도
품질 수준
Application
특수 등급
ACS reagent (3)
Anhydrous (3)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
analytical standard (1)
certified reference material (1)
pharmaceutical secondary standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-20 of 20
비교
제품 번호
설명
가격
34865
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
확장
가격 보기
360589
Tetrahydrofuran,
≥99.0%, ACS reagent, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
확장
가격 보기
1.08101
Tetrahydrofuran,
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv
®
확장
가격 보기
1.09731
Tetrahydrofuran,
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE
®
확장
가격 보기
178810
Tetrahydrofuran,
≥99.0%, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor,
ReagentPlus
®
확장
가격 보기
87368
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, ACS reagent, contains ~0.025% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for solid phase extraction (SPE), reag. Ph. Eur.
확장
가격 보기
TX0282
Tetrahydrofuran,
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv
®
확장
가격 보기
676764
Tetrahydrofuran,
≥99.0%, ACS reagent, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
확장
가격 보기
401757
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
확장
가격 보기
186562
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
확장
가격 보기
1.08114
Tetrahydrofuran,
≥99% (GC), EMPLURA
®
확장
가격 보기
1.07025
Tetrahydrofuran,
≥99.5% (GC), EMPARTA
®
ACS reagent
확장
가격 보기
1.08110
Tetrahydrofuran,
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol
®
확장
가격 보기
1.08107
Tetrahydrofuran,
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
확장
가격 보기
1.37136
Tetrahydrofuran,
EMPROVE
®
ESSENTIAL
확장
가격 보기
87369
Tetrahydrofuran,
≥99.5%, ≥99.5% (GC), for ion-selective electrodes, contains 250 ppm BHT as inhibitor, Selectophore
™
확장
가격 보기
78445
Tetrahydrofuran,
analytical standard
확장
가격 보기
PHR1561
Tetrahydrofuran,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
확장
가격 보기
900636
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2
®
확장
가격 보기
439215
Tetrahydrofuran,
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
확장
가격 보기
비교를 위해 최대 4개 제품까지 선택
비교
전체 지우기
An unknown error has occured.
한국어 - KO
English - EN
자세히 보기