PHR1932
Isoniazid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 1083
traceable to Ph. Eur. I0500000
traceable to USP 1349706
API family
isoniazid
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
mp
171-173 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객