주요 문서
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
동의어(들):
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩80,490
₩80,490
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 G
₩80,490
About This Item
Linear Formula:
4-(H2NNHCO)C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352127
EC 인덱스 번호:
200-214-6
NACRES:
NA.22
₩80,490
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
Quality Level
효능
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-172 °C
전이 온도
flash point >250 °C
solubility
125 g/L
벌크 밀도
800 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3