1257007
USP
Ethambutol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethambutol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
InChI key
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객