PHR1682
Baclofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 28
traceable to Ph. Eur. B0200000
traceable to USP 1048200
API family
baclofen
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Baclofen is a structural analog of γ-aminobutyric acid (GABA) and an antispastic agent commonly used for the treatment of spasticity as a result of spinal cord or brain injury.[1]
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객