주요 문서
SML3059
Sigma-Aldrich
Lacosamide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, ADD 243037, ADD-243037, ADD243037, Erlosamide, LCM, SPM-927, SPM927
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩90,741
25 MG
₩366,212
₩90,741
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩90,741
25 MG
₩366,212
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
250.29
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩90,741
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 13 to 18° (C=0.5g/100mL, MeOH)
약물 제어
USDEA Schedule V
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
InChI key
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
생화학적/생리학적 작용
Lacosamide is an orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in their inactivated state (IC50 = 16 μM/Nav1.8, 182 μM/Nav1.7, 415 μM/Nav1.3) over resting state by enhancing slow inactivation. In addition to in vivo anticonvulsant activity (ED50 = 4.5 mg/kg in mice via i.p., 3.9 mg/kg in rats via p.o. by maximal electroshock seizure test), lacosamide also shows therapeutic efficacy in various pain models (10-30 mg/kg in rats via i.p.).
Orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in inactivated over resting state by enhancing slow inactivation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)