251600
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
동의어(들):
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavone, Casein Kinase II Inhibitor X
크기 선택
₩114,188
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
About This Item
₩114,188
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 2801
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
MiaPaC-2, PANC-1
포장
경고
재구성
기타 정보
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable