주요 문서
PHL83544
Sophoraflavanone G
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Kushenol F, Norkurarinone, Vexibinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩551,450
₩551,450
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩551,450
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H28O6
CAS Number:
Molecular Weight:
424.49
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩551,450
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3O)O)C[C@@H](CC=C(C)C)C(=C)C)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3/t15-,23+/m1/s1
InChI key
XRYVAQQLDYTHCL-CMJOXMDJSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)